Název produktu
Endoproteinase Lys-C, Sequencing Grade, Lysobacter enzymogenes,
grade
Proteomics Grade
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 324715-5UG | 04055977215960 |