Merck
2461-90020
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit
Accurate Volume Application; 20mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit, Accurate Volume Application; 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Quality Level
Application
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany