Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mM
fluorescence
λex 365-380 nm, λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)Nc1cc2[o][c](cc(c2cc1)C)=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
InChI key
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic caspase-3 substrate
Preparation Note
Other Notes
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 235425-5MG | 04055977217049 |
| 235425-1MG | 04055977217032 |