Merck
231085
Cilostamide
A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC50 = 70 nM).
Synonyma:
Cilostamide, N-Cyclohexyl-N-methyl-4-(1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy)butyramide, OPC 3689
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H26N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc[c]1=O)cc(cc2)OCCCC(=O)N(C3CCCCC3)C
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC50 = 70 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
PDE 3
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 70 nM against PDE III
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Other Notes
Verghese, M.W., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 272, 1313.
Christensen, S.B., and Trophy, T.J. 1994. Ann. Rep. Med. Chem. 29, 185.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 105.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostamide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
231085-10MG04055977217599