Merck
220467
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Synonyma:
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, 2CdA, Cladribine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12ClN5O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
SMILES string
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)O)CO
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
description
Merck USA index - 14, 2337
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Antileukemic and immunosuppressive activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
General description
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. Also induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells.
Other Notes
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M., and Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c