O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H41NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
343.54
UNSPSC Code:
12352211
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
InChI key
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
General description
May be used as a negative control in studies of C2 ceramide. Its initial uptake appears to be slower than that of active C2 ceramide (Cat. No. 110145).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
May be used as a negative control in studies of C2 ceramide
May be used as a negative control in studies of C2 ceramide
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. cell Biol.23, 7794.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 3125.
Bielawska, A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 26226.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 3125.
Bielawska, A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 26226.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 219537-5MG | 07790788055578 |