Merck
219392
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Synonyma:
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Z-RR-AMC, 2HCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H39N9O6 · 2HCl
Molekulová hmotnost:
694.61
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
fluorescence
λex 360-380 nm, λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity (excitation maximum: 380 nm; emission maximum: 460 nm).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Hiwasa, T., et al. 1987. FEBS Lett.211, 23.
Manson, R.W., et al. 1985. Biochem. J.226, 233.
Tanaka, M., et al. 1985. Life Sci. 36, 1217.
Docherty, K., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6041.
Barrett, A.J., and Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Barrett, A.J. 1980. Biochem. J.187, 909.
Z-Arg-Arg-AMC, 2HCl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
219392-25MG04055977201673