Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(COC3=CC=CC(Cl)=C3)=NN2C4CCOCC4
InChI
1S/C17H18ClN5O2/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21)
InChI key
AUMDBEHGJRZSOO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Etchegaray, J.P., et al. 2010. PLoS One5, e10303.
Walton, K.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 430.
Badura, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 730.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 218719-5MG | 04055977218947 |