Přejít k obsahu
Merck

218704

Casein Kinase II, α-Subunit, Human, Recombinant, E. coli

Synonyma:

rhCKIIα, Protein Kinase CKIIα

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

assay

≥95% (SDS-PAGE)

Quality Level

form

liquid

specific activity

≥1.0 units/mg protein

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

General description

Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, human casein kinase II α-subunit expressed in E. coli. The catalytic subunit of serine/threonine protein kinase CKII. Suitable for use in reactions where autophosphorylation of the regulatory CKII β-subunit is not desired. Shown to be extremely salt-sensitive with respect to its activity.
Recombinant, human casein kinase II α-subunit expressed in E. coli. The catalytic subunit of serine/threonine protein kinase CKII. Suitable for use in reactions where the autophosphorylation of the regulatory CKII β-subunit is not desired. Shown to be extremely salt sensitive with respect to its activity. Easily inactivated by treatment with heat, trypsin digestion, or urea.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

In 500 mM NaCl, 25 mM Tris-HCl, 1 mM DTT, 500 µM PMSF, 50% glycerol, pH 8.5.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).

Other Notes

Allende, J.E., and Allende, C.C. 1995. FASEB J. 9, 313.
Boldyreff, B., et al. 1994. Cell. Mol. Biol. Res. 40, 391.
Issinger, O.-G. 1993. Pharmacol. Ther. 59, 1.
Grankowski, N., et al. 1991. Eur. J. Biochem. 198, 25.
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the transfer of 1.0 µmol phosphate from ATP to the synthetic casein kinase II substrate RRRDDDSDDD per min at 37°C, pH 8.5.
slight autoproteolysis yields one additional band of 39 kDa.however, no loss in activity is associated with the appearance of this 39 kDa product

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1

Skladovací třída

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 2

flash_point_f

179.6 °F - closed cup

flash_point_c

82 °C - closed cup


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis