Přeskočit na
203890-M
CRAC Channel Inhibitor, BTP2
The CRAC Channel Inhibitor, BTP2, also referenced under CAS 223499-30-7, controls the biological activity of CRAC Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyma:
CRAC Channel Inhibitor, BTP2, [N-{4-[3,5-bis(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide], TPRC3 Channel Inhibitor II, Pyr2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Očekávané datum odeslání11. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 410,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H9F6N5OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
421.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
4 410,00 Kč
Očekávané datum odeslání11. listopadu 2026podrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)NC(=O)c3[s]nnc3C
InChI
1S/C15H9F6N5OS/c1-7-12(28-25-23-7)13(27)22-8-2-4-9(5-3-8)26-11(15(19,20)21)6-10(24-26)14(16,17)18/h2-6H,1H3,(H,22,27)
InChI key
XPRZIORDEVHURQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable pyrazole that acts as a more potent blocker of Stim1 and Orai1-coupled CRAC (Ca2+ release-activated Ca2+) channel-mediated SOCE (store-operated Ca2+ entry) in RBL-2H3 cells (IC50 = 590 nM by Fura-2; peak current density pA/pF = -1.13 and -7.50, respectively, with or without 3 µM BTP2/Pyr2 by whole cell clamp) than the transient receptor potential cation channel TRPC3-mediated ROCE (receptor-operated Ca2+ entry) inTRPC3-expressing HEK293 cells (IC50 = 4.21 µM by Fura-2; pA/pF = -1.54 and -18.50, respectively, with or without 3 µM BTP2/Pyr2). A great complement to Pyr 3 (Cat. No. 648490), Pyr6, and Pyr10 in Ca2+ signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
CRAC Channel
Target IC50: 590 nM by Fura-2
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Schleifier, H., et al. 2012. Br J PharmacolIn Press
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 5370.
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4750.
Zitt, C., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 12927.
Trevillyan, J.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48118.
Djuric, S.W., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 2975.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)