Merck
203782
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
≥99% (HPLC), chromogenic β-galactosidase substrate, solid
Synonyma:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H15BrClNO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
408.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 2% (20mg/mL)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
InChI key
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Other Notes
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c