Přejít k obsahu
Merck

203641

BMP-2, Human, Recombinant, E. coli

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

assay

≥95% (SDS-PAGE)

form

lyophilized

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Quality Level

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

Recombinant, human bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) expressed in E. coli and purified by proprietary chromatographic methods. BMP-2 is a homodimeric protein that belongs to the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily. BMP-2 is known to regulate diverse fundamental processes during embryonic development. It also plays an important role in cardiac morphogenesis and is expressed in a variety of tissues such as lung, spleen, brain, liver, prostate, ovary, and small intestine.

Other Notes

Csiszar, A., et al. 2006. Am. J. Pathol.168, 629.
Kumagai, T., et al. 2006. Anticancer Res.26, 293.
Kumagai, T., et al. 2006. Int. J. Mol. Med.17, 285.
Kuo, P.L., et al. 2006. Biol. Pharm. Bull.29, 119.
Morin, R., et al. 2006. Biomacromolecules7, 131.
Villavicencio, A.T., et al. 2005. J. Neurosurg. Spine3, 436.

Physical form

Lyophilized from sterile 10 mM sodium citrate, pH 3.5.

Preparation Note

Following reconstitution, refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for 2-7 days at 4°C or for up to 6 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Reconstitute to ≥100 µg/ml with 20 mM acetic acid containing 0.1% HSA or BSA. Further dilutions can be made in aqueous buffers just prior to use.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 1


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis