Přeskočit na
20-139
Dimethyl sulfoxide
Synonyma:
DMSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
4 mL
Očekávané datum odeslání01. července 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 830,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
3 830,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. července 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Research Category
All
To be used to dilute compounds.
Physical form
Dimethyl Sulfoxide
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5.8956934943-M41640-M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup