Merck
1.88025
Test Kit for water determination
suitable for Karl-Fischer titration, for use with AQUASTAR®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41115601
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Test Kit for water determination, suitable for Karl-Fischer titration, for use with AQUASTAR®
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
compatibility
for use with AQUASTAR®
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Analysis Note
Extent of testing: passes test
General description
according to Karl Fischer Aquastar®
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany