Přejít k obsahu
Merck

1820

L-Arginine, Free Base - CAS 74-79-3 - Calbiochem

Substrate for nitric oxide synthase. Reverses the inhibition of nitric oxide synthase caused by arginine analogs. Causes the release of insulin from pancreatic β cells by a nitric oxide-dependent mechanism.

Synonyma:

L-Arginine, Free Base - CAS 74-79-3 - Calbiochem, Arg

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

L-Arginine, Free Base - CAS 74-79-3 - Calbiochem, Substrate for nitric oxide synthase. Reverses the inhibition of nitric oxide synthase caused by arginine analogs. Causes the release of insulin from pancreatic β cells by a nitric oxide-dependent mechanism.

InChI

1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)

InChI key

ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N

assay

≥99% (by assay)

form

solid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze

color

white

solubility

water: 50 mg/mL

shipped in

ambient

storage temp.

15-25°C

Disclaimer

Toxicity: Irritant (B)

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

13 - Non Combustible Solids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis