Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 854,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 160,00 Kč |
O této položce
854,00 Kč
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Hg in 2 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
density
1.054 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) agriculture |
| agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency traceable to NIST |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10045-94-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?