Merck
1.52255
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder bioinert
Synonyma:
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder bioinert
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Matrix:
highly porous
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder bioinert
Quality Level
product line
Chromolith®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
column I.D.
4.6 mm
matrix
highly porous
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
The Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder bioinert is pressure stable up to 400 bar and made of PEEK-lined Stainless Steel. The holder is suitable to connect any Chromolith® guard cartridge of 5 mm length and 4.6 mm I.D. to an analytical Chromolith® HPLC column.
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Kolony Chromolith® HPLC a UHPLC jsou vyrobeny z monolitického oxidu křemičitého s bimodální strukturou pórů pomocí technologie sol-gel.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
152255000104054839155246