Merck
1.51487
Pre-Column holder for HPLC Columns
for direct coupling of LiChroCART™ 4-4 pre-Columns with Hibar® RT Columns
Synonyma:
pre-column holder for TM=["LICHROCART"] guard cartridges
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART™ 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns,
parameter
250 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
This precolumn holder is suitable for direct connection to Hibar® HPLC columns.
Analysis Note
Extent of testing: passes test
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)