Merck
1.51485
Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115709
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
application(s)
pharma/biopharma processes
Quality Level
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13