Název produktu
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex.
Quality Level
description
RTECS - GZ1110000
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 40 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+H3]C1(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
Glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex
Preparation Note
Other Notes
Zapata, A., et al. 1996. NeuroReport7, 397.
Kolesnikov, Y.A., et al. 1994. Life Sci. 55, 1393.
Rottmann, W.H., et al. 1991. J. Mol. Biol.222, 937.
Marvizon, J.C., et al. 1989. J. Neurochem.52, 992.
Nadler, V., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.157, 115.
Adams, D.O., and Yang, S.F. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 170.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 149101-1GM | 07790788059590 |
| 149101-250MG-M | 04055977207521 |