Merck
14-660-M
Itk Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 34 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 34 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... ITK(3702)
General description
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617.
Product Source: Human Itk expressed by baculovirus in Sf21 cells.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Itk
Packaging
2 vials at 5μg each
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of MBP.
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14-66004053252285950
14-660M04053252743894