Merck
14-576
Histone H2A.X Protein, human recombinant, 100 µg
Recombinant human Histone H2A.X for use as a substrate in in vitro enzymatic reactions, such as phosphorylation at Ser139 by Rsk1 or MSK1.
Synonyma:
H2AX, Histone H2AX
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw ~15 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw ~15 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Product Source: produced in E.coli
Recombinant human histone H2A.X
Application
For use as a substrate in in vitro enzymatic reactions, such as phosphorylation at Ser139 by Rsk1 or MSK1.
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H2A.X
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14-57604053252274558