O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 68.6 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 68.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PRKCI(5584)
General description
N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human PKC iota
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKC iota expressed in Sf21 cells
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCι
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-505M when ordering the 250 µg size.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 14-505M | 04053252402593 |
| 14-505 | 04053252623226 |