Merck
14-309
PCAF Protein, Active, 50 µg
PCAF recombinant GST fusion protein, for use in Histone Acetyltransferase Assays. (HAT).
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 79 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
mol wt
Mw 79 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Product Source: expressed in E. Coli corresponding to amino acids 352-832
Analysis Note
routinely evaluated by acetylation of core histones in vitro
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14-30904053252586798