Merck
1.33022
Nonionic Surfactants Standard Solution
traceable to USP 1.00 mg/l Triton X-100
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
analyte functional class(es)
surfactants, nonionic (tensides)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
This Spectroquant® Surfactants (nonionic) Standard Solution is a high-quality laboratory solution used for internal quality control and method-controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Application
Surfactants (nonionic) Standard Solution can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
Features and Benefits
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
Analysis Note
Concentration: 1.00 ± 0.16 mg/L Triton X-100 in H2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
133022010004054839180286