Přejít k obsahu
Merck

12-586

TK Calibrator 2

TK Calibrator 2 primarily used in Kinase Assays.

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

TK Calibrator 2, TK Calibrator 2 primarily used in Kinase Assays.

form

liquid

manufacturer/tradename

Upstate®

technique(s)

activity assay: suitable (kinase)

shipped in

ambient

Quality Level

Analysis Note

25μM-47pM of this lot of TK Calibrator 1 peptide was used to generate a standard curve using KinEASE FP Fluorescent Green Assay Kit (Catalog #32-003).

Biochem/physiol Actions

Protein Target: TYK2

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

General description

Positive control for standard curve generation in KinEASE Fluorescent Polarization kits containing the TK 2 substrate.
Designed for use as a phosphorylated calibrator peptide with KinEASE fluorescence polarization assays. Please read the protocol included before use.

Packaging

1mM Tyrosine Kinase (TK) Calibrator 2 peptide in 100% DMSO

Physical form

40µl of 1mM Tyrosine Kinase (TK) Calibrator 2 peptide in 100% DMSO. Frozen solution.

Preparation Note

Stable for 1 year at -70°C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. Aliquot the solution to avoid repeated freezing and thawing.

Legal Information

UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

188.6 °F - (refers to pure substance)

flash_point_c

87 °C - (refers to pure substance)


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis