Merck
1.24644
Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt
for biochemistry NADH-Na2
Synonyma:
Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt, NADH-Na2, Dihydrodiphosphopyridine nucleotide disodium salt, Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt (NADH2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H27N7Na2O14P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
709.40
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
210-123-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt, for biochemistry NADH-Na2
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (enzymatically; calculated on solvent-free substance): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 6
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (260 nm; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calculated on solvent-free substance): 200 - 215
Ethanol (GC): ≤ 6
General description
for biochemistry NADH-Na₂
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3