Merck
1.19681
PharmPrep P Si100, 10µm
PharmPrep P Si100, 10µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO2.
Synonyma:
Silica, Silicon dioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
UNSPSC Code:
41115709
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
spherical silica gel
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
parameter
≤25 bar max. pressure
pore size
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 18000 1 / m
Pressure: ≤ 25 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Legal Information
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c