Merck
1.18463
Nitrite Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyma:
Nitrite Visual Test Kit Refills
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nitrite Test Refill pack, for use with MCOLORTEST®
feature
refill
specific analyte(s)
nitrite
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
Quality Level
General description
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14774, 1.14424, 1.14408 for the colorimetric evaluation of nitrite.
Method
In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. The nitrite concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2