Merck
1.18322
Chloride Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyma:
Chloride Visual Test Kit Refills
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chloride Test Refill pack, for use with MCOLORTEST®
feature
refill
specific analyte(s)
chloride
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
General description
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14753 an 1.14401 for the colometric evaluation of chlorine.
for 114753, 114401 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3