Merck
1.18306
Sodium 1-heptanesulfonate
for ion pair chromatography LiChropur
Synonyma:
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15NaO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.25
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-210-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt, for ion pair chromatography LiChropur
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
391 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
General description
Heptane-1-sulfonicacid sodium salt is commonly employed as an ion-pair reagent in reversed-phaseliquid chromatography (RPLC) to improve the separation and retention ofanalytes.
Application
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt can be used as a mobile phase component in high-performance liquid chromatographic methods to determine water-soluble vitamins.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Determination of thiamine, riboflavin, nicotinamide, calcium pantothenate, and pyridoxine in compound vitamin B tablets using a Discovery® HS C18 column.
Development and validation of eco-friendly liquid chromatographic and spectrophotometric methods for simultaneous determination of coformulated drugs: phenylephrine hydrochloride and prednisolone acetate
Mostafa NM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(6), 1761-1770 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
118306010004054839011504