Merck
1.14902
Flat-bottomed tubes with screw caps
for use with MQuant® titrimetric and colormetric tests
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Flat-bottomed tubes with screw caps, for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
for titrimetric and colorimetric MQuant® tests
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analysis Note
Application test: conforms