Merck
1.12146
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for tenside tests
Synonyma:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H25NaO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-200-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH (100 g/l, water): 5.5 - 7.5
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum): ≤ 2.0 %
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112146000504022536139920
112146850004027269278939