Merck
1.11437
Anion multi-element standard I
1000 mg/l: F⁻, PO43⁻, Br⁻ in H2O Certipur®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.3 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Concentration     β (PO₄³⁻): 990 - 1010
Determination method: alcalimetric titration.
Accuracy of the method: ± 0.5 %
(traceable to NIST SRM 723e)
Concentration     β (Br⁻): 990 - 1010
Determination method: argentometric titration.
Accuracy of the method: ± 0.5 %
(traceable to NIST SRM 999c)
Concentration     β (F⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: ion chromatography
Accuracy of the method: F ± 2%
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
111437050004022536132730