Merck
1.11131
Magnesium Test
colorimetric, 100-1500 mg/L (Mg), for use with MCOLORTEST®
Synonyma:
Magnesium Visual Test Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116116
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
specific analyte(s)
magnesium
Quality Segment
measuring range
100-1500 mg/L (Mg)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color card 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg MQuant®
This MQuant® Magnesium test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card.
It can be used for samples like
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water
Method
Magnesium ions react with xylidyl blue (Mann and Yoe′s reagent) to form a red dye. The magnesium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
111131000104022536130439