Merck
1.10887
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Synonyma:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.98
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-767-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubility
236.8 g/L
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
bulk density
980 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
110887250004022536128535