Merck
1.10646
Reagent bottles, 100 ml
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
24122003
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
We offer a big variety of packaging materials like empty bottles and containers for your own preparations and mixtures of our reagents.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
110646000104022536126517