Merck
1.10620
LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER
for microbiology Fluorocult®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER, for microbiology Fluorocult®
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
FluoroCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
coliforms
Quality Level
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2