Merck
1.09914
Iodide iodate solution
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Iodide iodate solution, for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/128 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
109914000104022536119663