Merck
1.09905
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7758-01-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)