O této položce
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
IVD
for in vitro diagnostic use
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
clear
refractive index
n20/D 1.418
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-20 °C
transition temp
flash point 43 °C
density
0.78-0.795 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F
flash_point_c
43.5 °C
Související obsah
Seznamte se s kritickým významem barvení biologických tkání pro výzkum a klinickou patologii pomocí standardních a speciálních barviv.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1098435000 | 04022536764542 |
| 1098439025 | 04027269320478 |