O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H22O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.29
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-766-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
liquid
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
mp
-18--10 °C
transition temp
flash point 90 °C
solubility
0.0038 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl decanoate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 175501-4L | 04061838252159 |
| 216607-800ML | 04061838774521 |
| 216607-4X25ML | 04061838774514 |
| 216607-100ML | 04061838252524 |
| 8016470250 | 04022536369297 |
| 8016471000 | 04022536369303 |
| 8016479025 | 04022536774244 |
| 175501-100ML | 04061838752314 |
| 175501-4X25ML | 04061838252166 |
| 175501-1L | 04061838252142 |
| 175501-5ML | 04061838752321 |
| 1096370005 | 04022536116389 |