Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.0-5.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
The 500 ml bottle provides 1500 - 2000 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Analysis Note
Nuclei:blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm:blue-green to green
Eosinophilic cytoplasm:pink
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1092710500 | 04022536112848 |
| 1092712500 | 04022536112862 |