Merck
1.08445
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
suitable for titration
Synonyma:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13K3N2O8 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
442.54
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
241-543-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate. CAS 65501-24-8, pH 8 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C).
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[N+H](CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
form
solid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180-185 °C
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Potassium): passes test
pH (50 g/l; water): 7.0 - 9.0
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): 7 - 9 %
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c