Merck
1.08123
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.05
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetramethylammonium hydroxide solution 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 10.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines: ≤ 0.2 %
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: passes test
Ash: ≤ 0.05 %
Suitability for polarography: passes test
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
157422-100G04061838743329
157422-500G04061838743343
157422-25G04061838743336
108123005004022536100753
108123025004022536100760