Merck
1.07993
GranuCult® BAT Broth
according to IFU Method No. 12, For the enrichment of Alicyclobacillus spp.
Synonyma:
BAT medium, Alicyclobacillus Medium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
according to IFU Method No. 12
Quality Level
sterility
non-sterile
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
application(s)
bioburden testing
food and beverages
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp)
General description
BAT broth is suitable for the enrichment of spore-forming thermo-acidophilic spoilage bacteria (Alicyclobacillus spp.). It contains glucose as a carbon and energy source. Yeast extract is a source for vitamins, particularly the B-group. Potassium dihydrogen phosphate acts as a buffering system. The low pH value and the high incubation temperature inhibit the contaminating flora. This medium contains many trace elements, which supply the specific requirements for the growth of Alicyclobacillus spp.
Application
BAT broth is used for the enrichment of Alicyclobacillus spp. from juice and juice-related products and their ingredients, environmental samples, including process water, and other materials in the area of food production and food handling.
Features and Benefits
The formulation of this BAT broth is according to the revision of IFU Method No. 12 of 2019, and is less toxic due to the removal of boric acid and cobalt(II) chloride hexahydrate
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Související obsah
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107993050004061839635654