O této položce
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104308
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
feature
to hold 12 dish(es)
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
microbiological culture: suitable (RTU culture media)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
The Petri dish rack is an accessory of the Anaerocult™ system. It can hold up to 12 Petri dishes and comes with an integrated holding clip for the Anaerotest® strip.
Application
The Petri dish rack is used to conveniently place the Petri dishes into the Anaerobic jar.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 232750-5G | 04061838783714 |
| 232750-250G | 04061838783707 |
| 1070400001 | 04022536086323 |