O této položce
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
solubility
609.1 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thioglycolate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Sortimentní položky
Zjistěte více o našem portfoliu kultivačních médií pro mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků, které jsou plně v souladu s harmonizovaným lékopisem.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Související obsah
Culture Media for compendial methods