Merck
1.05545
Potassium hydroxide solution
47%, for analysis EMSURE®
Synonyma:
KOH Solution 47%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
Concentration:
46.0-48.0% KOH
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Potassium hydroxide solution 47%, for analysis EMSURE®
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
46.0-48.0% KOH
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0003% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Ca (Calcium), ≤0.0005% Cu (Copper), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Mg (Magnesium), ≤0.0005% Ni (Nickel), ≤0.0005% Pb (Lead), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.0005% Zn (Zinc), ≤0.001% Al (Aluminium), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤1.0% Carbonate (as K2CO3)
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): 46.0 - 48.0 %
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechny
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105545100004022536065762
105545902504022536065779
105545901004022536966632