Merck
1.04617
Hydroxylammonium sulfate
GR for analysis
Synonyma:
Hydroxylammonium sulfate, Hydroxylamine sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HONH3)2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.14
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-118-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
solid
potency
842 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
solubility
587 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay: ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition): ≤ 0.1 %
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104617050004022536053431